Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15539493
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15539493
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 15539493
Marke: Thermo Scientific Acros 459602500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2Sn·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 225.63
Synonym Stannous chloride dihydrate
Especificaciones
Siedepunkt 652.0°C
Chemischer Name oder Material Tin(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 37.0°C to 38.0°C
Menge 250 g
Strukturformel SnCl2·2H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid
Formelmasse 225.63
Reinheit (%) ≥97.5% (Iodometry)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number459602500,459600500
ChargennummerA0466240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number459602500,459600500
ChargennummerA0465774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number459602500,459600500
ChargennummerA0460087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number459602500,459600500
ChargennummerA0449112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2023 Catalog Number459602500,459600500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado