Learn More
Zinnfolie, 0.18 mm (0.007 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369458
Zinnfolie, 0.18 mm (0.007 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369458
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Artikelnummer. 11369458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043308.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin foil
Namenshinweis 0.18mm (0.007 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.3g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY18H025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043308.FI,043308.GH,043308.HP
ChargennummerC19M19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043308.FI,043308.GH,043308.HP
ChargennummerG24N29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043308.FI,043308.GH,043308.HP
ChargennummerL20X032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043308.FI,043308.GH,043308.HP
ChargennummerC20R001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043308.FI,043308.GH,043308.HP
Name des Produkts
Zinnfolie, 0.18 mm (0.007 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >