Learn More
Zinnfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 6.9 g/75 x 100 mm
132.66 € - 214.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-31-5 |
---|---|
Summenformel | Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 118.71 |
MDL-Nummer | MFCD00133862 |
InChI-Schlüssel | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
PubChem CID | 5352426 |
ChEBI | CHEBI:32990 |
IUPAC-Name | Zinn |
SMILES | [Sn] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11316537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000344.GE |
75 x 100 mm |
132.66 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11306537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000344.GU |
150 x 200 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-31-5 | |
118.71 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
5352426 | |
Zinn |
Sn | |
MFCD00133862 | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
CHEBI:32990 | |
[Sn] |
Spezifikation
Tin | |
7440-31-5 | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00133862 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
Zinn | |
5352426 | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis grau | |
Silver Gray foil | |
Sn | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
[Sn] | |
118.71 | |
CHEBI:32990 | |
Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only