Learn More
Zinnfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin foil |
Namenshinweis | 0.05mm (0.002 in.) thick |
CAS | 7440-31-5 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Sn |
MDL-Nummer | MFCD00133862 |
Menge | 50 x 100 mm |
Synonym | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
InChI-Schlüssel | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Sn] |