Learn More
Nitritex™ x100 Sterile Tie-on Facemask with Visor
BIOPHARMA
Optisch transparentes, beschlagfreies Visier in Kombination mit einer aufbindbaren, latexfreien, fusselarmen Gesichtsmaske mit Bakterienfilter. Die Nitritex™ aufbindbare Gesichtsmaske mit Visier bietet hervorragende Filtrationseffizienz, Komfort, Atmungsaktivität und ein Visier für zusätzlichen Schutz.
Marke:  Nitritex™ VFM210-T-SLOT
318.68 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15288318
  • 502.32 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Latexfrei
  • Niedrig lintende Maske
  • Hohe Effizienz bei der Bakterien- und Partikelfiltration
  • Optisch klares Visier
  • Verzerrungsfreies Visier
  • Antifog-Visier
  • Binden
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Kunststoffbeschichtetes Stahl-Nasenband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske mit Visier
Steril
ISO 9001:2008, ISO 2859
210 x 95 mm
Visier Gesichtsmaske
100/Beutel
Weiß
Plissiert mit Bändern, VFM201
3-lagig – Ultraschallversiegelung; Außenseite: Hydrophobes Polyester (Vlies), Filterschicht: Schmelzgeblasenes Polyester, Innenverkleidung: Hydrophiles Polypropylen/PE (Vlies), Bindungen: Polyester, Ohrbügel: Polyurethan
> 96 %
210 mm
95 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer230207-T Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberVFM210-T-SLOT
Chargennummer230207-T Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/03/2024 Catalog NumberVFM210-T-SLOT
Chargennummer220811-T Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2023 Catalog NumberVFM210-T-SLOT
Chargennummer220607-T Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/01/2023 Catalog NumberVFM210-T-SLOT
Chargennummer220387-T Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum14/12/2022 Catalog NumberVFM210-T-SLOT
Name des Produkts
Nitritex™ x100 Sterile Tie-on Facemask with Visor > Größe (L x B): 210 x 95 mm