Learn More
Invitrogen™ Thyroxine (T4) Competitive ELISA Kit
Competitive ELISA
Marke: Invitrogen™ EIAT4C
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
Beschreibung
The Thyroxine (T4) ELISA quantitates Thyroxine (T4) in serum, plasma, urine, dried fecal extracts, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Thyroxine (T4). Principle of the method The Thyroxine (T4) solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Thyroxin ist das Haupthormon der Schilddrüse. Die Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) sind Tyrosin-basierte Hormone, die von der Schilddrüse produziert werden und in erster Linie für die Stoffwechselregulierung verantwortlich sind. Jod ist für die Produktion von T3 und T4 erforderlich. Die Hauptform des Schilddrüsenhormons im Blut ist Thyroxin, das eine längere Halbwertszeit hat als T3. T4 wird in Zellen durch Deiodinasen (5'-Iodinase) in das aktive T3 umgewandelt. Diese werden durch Decarboxylierung und Deiodierung zu Iodthyronamin und Thyronamin weiterverarbeitet. Die Produktion von Schilddrüsenhormonen wird über die pituitäre Thyrotropin (TSH)-Modulation der Thyroxin-Prohormonsekretion durch die Schilddrüse und die Regulierung der aktiven Triiodothyronin-Produktion reguliert. Thyroxin ist bei allen Arten identisch.Spezifikation
0.781 bis 50 ng/ml | |
Kompetitives ELISA-Kit für Thyroxin (T4) | |
HRP | |
ELISA-Kit | |
Stuhlextrakt, Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
3 % | |
HRP | |
RUO | |
Stuhlextrakt, 10 μl; Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 10 μl; Urin, 2,5 μl | |
Chemisch | |
1 Std 30 Min |
0,29 ng/mL | |
Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform | |
Fluoreszenz | |
Schilddrüsenhormon | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis | |
7 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Stoffwechsel | |
-20 °C | |
1 h 20 min |