missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroglobulin Antibody (TGB24), Alexa Fluor™ 350 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-11600AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Thyroglobulin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
| Human thyroid follicular cells | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology | |
| 7038 | |
| Store at 4&drg;C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TGB24 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur