Learn More
Thymolphthalein, Pure, Feststoff, Indikator-Gütegrad, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10766111
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 125-20-2
Summenformel C28H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.544
MDL-Nummer 5909
InChI-Schlüssel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 251°C
Formelmasse 430.53g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Weiß
Menge 25 g
Physikalische Form Fest
Produktidentifikator
  • Thymolphthalein