Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymolphthalein dient als pH-Indikator, als Reagenz für Blut nach Entfärbung der alkalischen Lösung durch Kochen mit Zinkstaub.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Aceton und auch in verdünnten Alkalien. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Thymolphthalein dient als pH-Indikator, als Reagenz für Blut nach Entfärbung der alkalischen Lösung durch Kochen mit Zinkstaub.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Aceton und auch in verdünnten Alkalien. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thymolphthalein |
Schmelzpunkt | 251°C to 253°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 359413 |
Merck Index | 14,9401 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water. |
Formelmasse | 430.55 |