Learn More
Thymol Blau, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10696462
Thymol Blau, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10696462
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 10696462
Marke: Fisher Chemical T/1470/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 221°C
CAS 76-61-9
Summenformel C27H30O5S
MDL-Nummer 5869
InChI-Schlüssel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 466.592
PubChem CID 65565
Formelmasse 466.58g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Braun
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thymol Blau, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical >