Learn More
Thymol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
49.00 € - 544.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 89-83-8 |
---|---|
Summenformel | C10H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.22 |
MDL-Nummer | MFCD00002309 |
InChI-Schlüssel | MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol |
PubChem CID | 6989 |
ChEBI | CHEBI:27607 |
IUPAC-Name | 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10572931
|
Thermo Scientific Acros
150331000 |
100 g | Kunststoffflasche |
49.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10616932
|
Thermo Scientific Acros
150335000 |
500 g | Kunststoffflasche |
145.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10484025
|
Thermo Scientific Acros
150330025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
544.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
89-83-8 | |
150.22 | |
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N | |
6989 | |
5-Methyl-2-propan-2-ylphenol |
C10H14O | |
MFCD00002309 | |
thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol | |
CHEBI:27607 | |
CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O |
Spezifikation
Thymol | |
89-83-8 | |
Weiß | |
232.0°C | |
Echt | |
C10H14O | |
06, 532 | |
15, 9554 | |
thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol | |
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N | |
5-Methyl-2-propan-2-ylphenol | |
6989 | |
4.3 mm2/s (50°C) | |
99% |
99% | |
48.0°C to 52.0°C | |
0.9600g/mL | |
102°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00002309 | |
0.05% max. | |
0.96 | |
Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol | |
CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O | |
150.22 | |
CHEBI:27607 | |
150.22 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-944-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XP2275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Thymol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke