Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99 % Artikelnummer.: 11986811
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99 %
Artikelnummer. 11986811
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11986811
Marke: Thermo Scientific Chemicals 226741000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-89-5
Summenformel C10H14N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
InChI-Schlüssel IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymidine
Extinktion 0.62 to 0.68 (A250/A260),0.70 to 0.76 (A280/A260)
Schmelzpunkt 187.0°C to 189.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 159552
Spezifischer Drehzustand + 18.50 (20.00°C c=3,H2O)
Spezifische Drehung + 18.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 46g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, hot ethanol, hot acetone, hot, ethyl acetate and pyridine, sparingly soluble in hot chloroform
Spektrophotometrie 98.0 to 102% (lambda max. 267nm,pH 7) molar absorptivity 9600+/-4%,on dry basis
Formelmasse 242.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99 % >