Learn More
Melford Thymidine
Store at ambient temperature.
160.00 € - 464.00 €
Spezifikation
CAS 50-89-5
Summenformel C10H14N2O5
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018831
Unterlagen ansehen
Melford
T18050-100.0
100 g
464.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30018832
Unterlagen ansehen
Melford
T18050-25.0
25 g
160.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store at ambient temperature.
Store at ambient temperature.
Spezifikation
Spezifikation
50-89-5
C10H14N2O5
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford Thymidine