Learn More
Thulium-Pulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481957
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-30-4
Summenformel Tm
Molekulargewicht (g/mol) 168.93
MDL-Nummer MFCD00011281
InChI-Schlüssel FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC-Name Thulium
SMILES [Tm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium powder
Farbe Grau bis silberfarben
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3089
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −40 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver