Learn More
Thuliumstücke, sublimiert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | Thulium pieces |
Namenshinweis | Sublimed dendritic |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 1 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Stückchen |