Learn More
Thulium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363348
Thulium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363348
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11363348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036279.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-44-1
Summenformel O3Tm2
Molekulargewicht (g/mol) 385.87
MDL-Nummer MFCD00011285
InChI-Schlüssel ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) oxide
Schmelzpunkt 2425°C
Farbe Grün
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Formelmasse 385.87
Reinheit (%) 99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP04H053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number036279.09,036279.04
ChargennummerW08J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number036279.09,036279.04
ChargennummerT12I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog Number036279.09,036279.04
ChargennummerM11I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036279.09,036279.04
ChargennummerU23C028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number036279.09,036279.04
Name des Produkts
Thulium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >