Learn More
Thulium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386238
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100641-15-4
Summenformel N3O9Tm
Molekulargewicht (g/mol) 354.95
MDL-Nummer MFCD00149875
InChI-Schlüssel LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name thulium(3+) trinitrate
SMILES [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) nitrate hydrate
Physikalische Form Nasse kristalline Aggregate
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 354.95 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™