Learn More
Thulium(III)-iodid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399737
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-43-9
MDL-Nummer MFCD00050141
Synonym thulium iii iodide, acmc-1boxt
Spezifikation
Siedepunkt 1260°C
Chemischer Name oder Material Thulium(III) iodide
Schmelzpunkt 1015°C
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 549.65
Reinheit (%) 99.9%