Learn More
Thuliumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355779
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11355779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010374.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-30-4
Summenformel Tm
Molekulargewicht (g/mol) 168.93
MDL-Nummer MFCD00011281
InChI-Schlüssel FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC-Name Thulium
SMILES [Tm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium foil
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.58g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Reinheit (%) 99.9%