Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Ermöglicht Ihnen, mehrere repräsentative Proben Ihrer Prozessflüssigkeiten bequem und in einem geschlossenen System zu entnehmen.
834.35 € - 836.71 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Filmbeschreibung | ASI™ 77 |
Außenverpackung | In ein Thermoformtablett eingesetzt und versiegelt |
Anschlussdetail | 2 Anschlüsse (1 Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle) |
Material | Ethylvinylacetat |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17840807
|
Thermo Scientific™
4MP0034 |
50 ml | N/A | ||||||
17820807
|
Thermo Scientific™
4MP0035 |
100 ml | N/A | ||||||
17830807
|
Thermo Scientific™
4MP0036 |
250 ml | N/A | ||||||
17870777
|
Thermo Scientific™
4MP0037 |
500 ml | N/A | ||||||
17890807
|
Thermo Scientific™
4MP0038 |
1000 ml | N/A | ||||||
17890777
|
Thermo Scientific™
4MP0039 |
2000 ml |
834.35 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Three60™ Probenahmesystem können Sie mit minimalem Aufwand eine repräsentative Probe Ihres Produkts entnehmen. Die Flüssigkeitspfade der vier vorbestrahlten BioProcess Container (BPCS) und Baugruppen verfügen über Schnelldrehventile und Schlauchklemmen für Flüssigkeitstransfer und -entfernung. Das Three60 Probenahmesystem besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 77-Folie, einer 5-lagigen, 7 ml, Polyethylen-Folie und enthält 2 Anschlüsse (1Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle).
- Kompatibel mit einem 3.8 cm (1.5 Zoll) Sanitäranschluss
- Erfordert keine teure Hardware
- Jedes Three60-Paket enthält ein Ventil und vier Baugruppen mit Quetsch- und Trennverbindungen
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
In ein Thermoformtablett eingesetzt und versiegelt | |
Ethylvinylacetat | |
Raumtemperatur | |
Three60™ |
ASI™ 77 | |
2 Anschlüsse (1 Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle) | |
8/Karton | |
Bestrahlt | |
Probenahmesystem |