Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Ermöglicht Ihnen, mehrere repräsentative Proben Ihrer Prozessflüssigkeiten bequem und in einem geschlossenen System zu entnehmen.
Marke: Thermo Scientific™ 4MP0034
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Three60™ Probenahmesystem können Sie mit minimalem Aufwand eine repräsentative Probe Ihres Produkts entnehmen. Die Flüssigkeitspfade der vier vorbestrahlten BioProcess Container (BPCS) und Baugruppen verfügen über Schnelldrehventile und Schlauchklemmen für Flüssigkeitstransfer und -entfernung. Das Three60 Probenahmesystem besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 77-Folie, einer 5-lagigen, 7 ml, Polyethylen-Folie und enthält 2 Anschlüsse (1Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle).
- Kompatibel mit einem 3.8 cm (1.5 Zoll) Sanitäranschluss
- Erfordert keine teure Hardware
- Jedes Three60-Paket enthält ein Ventil und vier Baugruppen mit Quetsch- und Trennverbindungen
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
Spezifikation
50 ml | |
12,0 x 10,0 cm (4,72 x 3,94 in.) | |
In ein Thermoformtablett eingesetzt und versiegelt | |
Ethylvinylacetat | |
Raumtemperatur | |
Three60™ | |
Steril |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
ASI™ 77 | |
2 Anschlüsse (1 Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Injektionsstelle) | |
8/Karton | |
Bestrahlt | |
Probenahmesystem |