Learn More
SCAT™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
Gewinde 1: GL45 (m), Gewinde 2: S40/41 (f)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
SCAT™ Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Safety Waste Caps, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
- Aus Polypropylen (PP)
- In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
- Geeignet für alle SCAT™ Kappen, Trichter oder Kanister
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | Gewinde 1: GL45 (m), Gewinde 2: S40/41 (f) |
| Verschlussfarbe | Farblos |
| Auskleidungsmaterial | Polypropylene |
| Produkttyp | Gewindeadapter |