Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PP
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke: SCAT™ 107096
51.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SCAT™ Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Safety Waste Caps, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
- Aus Polypropylen (PP)
- In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
- Geeignet für alle SCAT™ Kappen, Trichter oder Kanister
Spezifikation
Gewinde 1: S60/61 (m), Gewinde 2: S55 (f) | |
Colorless | |
Polypropylene | |
Gewindeadapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Gewindeadapter, PP > Gewindeadapter; Gewinde 1: S60/61 (m), Gewinde 2: S55 (f); Farbe: Farblos; Typ: Gewindeadapter; Material: Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur