Learn More
SymLine™ Adapter
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke:  SymLine™ 106523
93.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15886024
  • 115.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Already exists
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
  • Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
  • Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Gewindeadapter, GL25 (f) auf GL25 (f)
Black
HDPE-EC
Adapter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer27007UN25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2025 Catalog Number106523
Chargennummer07024UN25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number106523
Name des Produkts
SymLine™ Adapter > Adapter; Beschreibung: Gewindeadapter, GL25 (f) auf GL25 (f); Typ: Adapter