Learn More
SymLine™ Adapter
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke: SymLine™ 106415
38.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Already exists
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
- Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
- Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Außengewinde | |
Black | |
HDPE-EC |
Gewindeadapter, GL25 (m) auf G1/2 in. (m) | |
O-Ring aus EPDM | |
Adapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine™ Adapter > Adapter; Beschreibung: Gewindeadapter, GL25 (m) auf G1/2 in. (m); Typ: Adapter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur