missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiophosgen, 85 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10783055
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt 73.0°C
Chemischer Name oder Material Thiophosgene
CAS 463-71-8
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Fest
Menge 100 mL
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Summenformel CCl2S
Strukturformel ClCSCl
MDL-Nummer MFCD00004918
Flammpunkt 62°C
Synonym thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
InChI-Schlüssel ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)(Cl)Cl
IUPAC-Name Thiocarbonyldichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 114.98
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
Formelmasse 114.98
Reinheit (%) 85%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.5442
Relative Dichte 1.508
Dichte 1.5080g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophosgene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'