Learn More
Thiophen, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
36.98 € - 217.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-02-1 |
---|---|
Summenformel | C4H4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.14 |
MDL-Nummer | MFCD00005413 |
InChI-Schlüssel | YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio |
PubChem CID | 8030 |
ChEBI | CHEBI:30856 |
IUPAC-Name | Thiophen |
SMILES | S1C=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10123380
|
Thermo Scientific Acros
138821000 |
100 g | Glasflasche |
36.98 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10316880
|
Thermo Scientific Acros
138825000 |
500 g | Glasflasche |
66.33 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10444405
|
Thermo Scientific Acros
138820025 |
2.5 kg | Glasflasche |
217.08 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
110-02-1 | |
84.14 | |
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N | |
8030 | |
Thiophen |
C4H4S | |
MFCD00005413 | |
thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio | |
CHEBI:30856 | |
S1C=CC=C1 |
Spezifikation
Thiophene | |
110-02-1 | |
1.0650g/mL | |
−9°C | |
99% min. (GC) | |
1.5270 to 1.5290 | |
17, 29 | |
1.065 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
S1C=CC=C1 | |
84.14 | |
CHEBI:30856 | |
99+% | |
Flüssigkeit |
99+% | |
-38.0°C | |
84.0°C | |
Echt | |
C4H4S | |
MFCD00005413 | |
15, 9506 | |
thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio | |
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N | |
Thiophen | |
8030 | |
84.14 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-729-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XM7350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Thiophene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only