Learn More
Thiophen-2-carboxylhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473624
Thiophen-2-carboxylhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473624
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11473624
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11270.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2361-27-5
Summenformel C5H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 142.176
MDL-Nummer MFCD00005435
InChI-Schlüssel SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide
PubChem CID 73098
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbohydrazid
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 100 g
Beilstein 114437
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Thiophen-2-carboxylhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >