Learn More
Thioglycolsäure, 99.94 %, bakteriologische Qualität, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11446342
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 367-51-1
Summenformel C2H3NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.094
InChI-Schlüssel GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumthioglycolat, Natrium-mercaptoacetat, Mercaptoessigsäure-Natriumsalz, Natrium-2-sulfanylacetat, Thioglycolat-Natrium, Mercaptoessigsäure, Natriumsalz, Natrium-2-mercatoethanoat, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC-Name Natrium;2-sulfanylacetat
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioglycolsäure
Farbe Weiß
Dichte ∽ 1.32g/ml
Menge 500 g
Formelmasse 114.11
Reinheit (%) 0.9994
Güte Bakteriologisch
Physikalische Form Kristallpulver