Learn More
Thioessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10081650
Thioessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081650
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10081650
Marke: Thermo Scientific Acros 138785000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-09-5
Summenformel C2H4OS
Molekulargewicht (g/mol) 76.11
MDL-Nummer MFCD00004853
InChI-Schlüssel DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3coshMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
IUPAC-Name Ethanthio-S-säure
SMILES CC(S)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -17.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 87.0°C to 93.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COSH
Brechungsindex 1.4630 to 1.4650
Menge 500 g
Beilstein 02, 230
Fieser 01,1154
Merck Index 15, 9473
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 27g/L water (15°C) (hydrolyse). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 76.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number138785000
ChargennummerA0410240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0404550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0435249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2022 Catalog Number
ChargennummerA0441001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number
Name des Produkts
Thioessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >