Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Artikelnummer. 10679094
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
3 μm
8,0 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Porendichte:
0,15 x 106 Poren/cm2
0,6 x 106 Poren/cm2
1 x 108 Poren/cm2
2 x 106 Poren/cm2
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10679094
Marke: Greiner Bio-One 657610
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Forschungsausrüstung für Transport-, Kokultur-, Migrations- und Invasionsstudien. Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze zeigen eine verbesserte Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung (TC).
  • Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
  • Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
  • Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
  • Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
  • Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 452.4 mm2
Material Polystyrol
Arbeitsvolumen (metrisch) 2.0 bis 4.15 ml
Porendichte 2 x 106 Poren/cm2
Porengröße 1,0 μm
Sterilität Steril
Anzahl Wells 6