Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
3 μm
8,0 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Porendichte:
0,15 x 106 Poren/cm2
0,6 x 106 Poren/cm2
1 x 108 Poren/cm2
2 x 106 Poren/cm2
Conditionnement:
24 Stück
48 Stück
Description
- Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
- Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
- Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
- Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
- Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
Garantie
Nein
Spécification
Spécification
| Material | Polystyrolgehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran |
| Porendichte | 2 x 106 Poren/cm2 |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Anzahl Wells | 12 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu