Learn More
Hamilton™ Dünnschicht-Chromatographie-Spritzen mit zementierter Nadel
Mit einer PTFE-beschichteten Nadel zur Verringerung der Oberflächenspannung zwischen Nadel und Flüssigkeit.
Marke:  Hamilton™ 81050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11537834
  • 130.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für reproduzierbare Probenflecke
  • Die ersten 19 mm der Nadel sind mit PTFE beschichtet
  • Zementierte Nadeln
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
7.75 mm
68.9 bar
1710
1/Pckg.
Zementiert
22 ga.
Spritzennadel
50 °C
3 T