Learn More
Thimerosal, Thermo Scientific Chemicals
Ein bakteriostatisches und fungistatisches Merkurmittel
121.61 € - 213.06 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 54-64-8 |
---|---|
Summenformel | C9H9HgNaO2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 404.81 |
MDL-Nummer | MFCD00013062 |
InChI-Schlüssel | RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate |
PubChem CID | 16684434 |
ChEBI | CHEBI:9546 |
SMILES | [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15414319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61799.09 |
10 g |
121.61 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15424319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61799.14 |
25 g |
213.06 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thimerosal, has been widely used as a preservative in a number of biological and drug products, including many vaccines, to help prevent potentially life threatening contamination with harmful microbes. It has been used as a preservative in vaccines, immunoglobulin preparations, skin test antigens, antivenins, ophthalmic and nasal products, and tattoo inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenThimerosal, wurde weithin als Konservierungsmittel in einer Reihe von biologischen und pharmazeutischen Produkten, einschließlich vieler Impfstoffe, verwendet, um eine potenziell lebensbedrohliche Kontamination mit schädlichen Mikroben zu verhindern. Wurde als Konservierungsmittel in Impfstoffen, Immunglobulin-Präparaten, Hauttestantigenen, Antigenen, Antivenen, ophthalmischen und nasalen Produkten und Tattoo-Tinten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder Ethanol
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen fernhalten.
Chemische Identifikatoren
54-64-8 | |
404.81 | |
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L | |
16684434 | |
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O |
C9H9HgNaO2S | |
MFCD00013062 | |
thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate | |
CHEBI:9546 |
Spezifikation
Thimerosal | |
234°C to 237°C | |
250°C (482°F) | |
MFCD00013062 | |
8169555 | |
thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate | |
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L | |
Natrium-[(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)quecksilber | |
16684434 | |
404.81 |
54-64-8 | |
Weiß | |
C9H9HgNaO2S | |
UN2025 | |
14,9317 | |
Soluble in water or ethanol | |
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O | |
404.81 | |
CHEBI:9546 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
H301-H310-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-210-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OV8400000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Thimerosal
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate