Learn More
Thiazol-2-Carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Thiazole-2-carboxaldehyde may be used as a reactant in the following syntheses Benzothiazine N-acylhydrazones, having potential antinociceptive and anti-inflammatory activity, Thiazole-2-yl-(amino)methylphosphonate diethyl esters, Imino ester by reacting with L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Also used in building block for taxane analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiazol-2-carbonsaldehyd kann als Reaktant in den folgenden Synthesen von Benzothiazin N-acylhydrazonen verwendet werden, wobei es eine mögliche antinociceptive und entzündungshemmende Aktivität besitzt, Thiazol-2-yl-(amino)methylphosphonat-Diethylester, Iminoester durch Reaktion mit L-Leucin t-Butyl-Ester-Hydrochlorid. Wird auch im Baustein für Taxanaloga verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Thiazol-2-carbonsaldehyd kann als Reaktant in den folgenden Synthesen von Benzothiazin N-acylhydrazonen verwendet werden, wobei es eine mögliche antinociceptive und entzündungshemmende Aktivität besitzt, Thiazol-2-yl-(amino)methylphosphonat-Diethylester, Iminoester durch Reaktion mit L-Leucin t-Butyl-Ester-Hydrochlorid. Wird auch im Baustein für Taxanaloga verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiazole-2-carboxaldehyde |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.288 g/mL |
Siedepunkt | 61°C to 63°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 68°C (154°F) |
Brechungsindex | 1.574 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible with water. |
Formelmasse | 113.13 |
Reinheit (%) | 95% |