Learn More
Corning™ Thermowell™ Gold 96-Well PCR-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Verfügbar als Modelle mit vollem, halbem und erhöhtem Rand
Marke: Corning™ 3753
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
• Mit alphanumerischem Raster für einfache Probenidentifikation
• Die einheitliche Wandstärke sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung
• Zertifiziert DNase- und RNase-frei
• Nicht steril, ohne Deckel
• Automatisierungskompatibel
Spezifikation
DNase, RNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
50/Karton | |
50/Karton |
Standard | |
8 x 12 | |
Halbhoch | |
96 | |
Für Automatisierung, RT-PCR-Anwendungen | |
10 St./Packung |