Learn More
Thermo Scientific™ Thermostatisierter Einzelküvettenhalter für GENESYS140/150/180 und BioMate 160 Spektralphotometer
Artikelnummer. p-7138509 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer
Enthält:
1-Zellenhalter + EU-Stromkabel
1-Zellenhalter + UK-Stromkabel
TPS 1500W Versiegeltes Peltier
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15825427
Marke: Thermo Scientific™ 840306700
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kontrolle der Probentemperaturen für biowissenschaftliche Anwendungen wie biochemische Kinetik, enzymatische Lebensmittelanalyse und Gleichgewichtsstudien.
Ideal für Life-Science-Anwendungen wie biochemische Kinetik, enzymatische Lebensmittelanalyse und Gleichgewichtsstudien.
Luftgekühlter Peltier Einzelküvettenhalter mit Thermostat für GENESYS 140/150/180 und Biomate 160-Spektralphotometer. Das Zubehör passt in das Probenfach des Geräts.
  • Mit Küvettenhalter für quadratische Zellen mit 10 mm Schichtdicke
  • Temperaturbereich 20 °C bis 60 °C
  • Vollständige Kontrolle durch die Bordsoftware des Geräts oder die Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software
  • Magnetisches Rühren (variable Geschwindigkeit) für Zellen voller Größe
  • Geeignet für den Einsatz mit nicht maskierten Zellen ≥ 1000 μl Nennvolumen
  • Mikrozellen < 1000 μl müssen maskiert sein
  • Zusätzliche PTFE-beschichtete Rührstäbe für Küvetten (5 mm x 2 mm) im 10er-Pack erhältlich
  • Stromversorgung für verschiedene Spannungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Temperierbarer Peltier-Einzelzellenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer
Aufnahmevermögen Vierkantzellen, 10 mm Pfadlänge
Enthält 1-Zellenhalter + EU-Stromkabel
Temperaturpräzision ± 0,10 °C
Thermostatisierung Peltier-Luftkühlung