Learn More
Sonoco™ Utek™ Kühlpacks
Artikelnummer. p-3205917
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
16 x 14,7 Zoll (40,6 x 37,3 cm)
Typ:
U-tek quadratische Matte
Menge:
28 Blätter
Packungsgröße:
28 Stück
Artikelnummer. 17868703
Marke: Sonoco™ 405SQ
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Cushions fragile shipments, and won’t dilute ice baths or damage samples. Remains frozen longer than regular ice, without the melting mess.
  • Can be purchased as a 34ft roll,or as a 16 X 14 inch mat, or individual packets
  • May be refrozen and reused, withstands pressures in excess of 60 lb per square inch for five minutes or longer 
  • Refrigerant contains neutral pH distilled and deionized water, and proprietary materials certified by the U.S. Food and Drug Administration as food grade chemicals
  • Freezing Point: -1 deg. C/+30 deg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 28 Blätter
Typ U-tek quadratische Matte
Abmessungen (L x B) 16 x 14,7 Zoll (40,6 x 37,3 cm)
Material Phasenänderungsmaterial
Gefrierpunkt -1 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Produkte, die Gefriertemperaturen oder extreme Kälte erfordern aber Trockeneis und Kohlendioxid nicht vertragen