Learn More
Thermo Scientific™ ThermoPrime Taq DNA Polymerase, with 10X buffer and separate vial of 25 mM MgCl2
Für PCR-Anwendungen, die eine höhere Ausbeute und Empfindlichkeit erfordern, sind diese PCR-Kits und Master Mixe für die Herstellung großer Mengen von PCR-Produkten optimiert.
Marke: Thermo Scientific™ AB0301B
1209.39 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Thermo Scientific™ ThermoPrime-Mischungen sind für PCR-Anwendungen optimiert, die eine höhere Ausbeute und Empfindlichkeit erfordern, um große Mengen an PCR-Produkten herzustellen.
Die ThermoPrime Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante, thermostabile und 94 kDa große DNA-Polymerase, die durch die hohe Expression des Taq DNA-Polymerase-Gens in E. coli gewonnen wird. Eine proprietäre Pufferkomponente schützt ThermoPrime bei hohen Temperaturen und gewährleistet so eine optimale Leistung während der gesamten Reaktion, was zu einer erhöhten PCR-Ausbeute führt. Für eine einfache Reaktionsvorbereitung wird zudem ein praktisches Master Mix-Format bereitgestellt.Besondere Merkmale:
- Verbesserte Enzymstabilität für höhere Ausbeute
- Fortschrittliches Puffersystem minimiert PCR-Optimierungsschritte
- Praktische Master Mix-Formate sparen Zeit und reduzieren das Risiko der Probenkontamination während der Assayvorbereitung
Empfohlen für:
Amplifikation von Fragmenten bis zu 5 kb; Routine-PCR
Spezifikation
Enthält: • 10 x 50 µl ThermoPrime Taq DNA-Polymerase (5 E/µl) • 10 x 1,5 ml 10X Reaktionspuffer IV • 10 x 1,5 ml 25 mM-MgCl2 Bei -20 °C lagern. |
|
ThermoPrime Taq DNA-Polymerase | |
DNA-Polymerase | |
Wet or Dry Ice | |
10X | |
Nein | |
3'-A | |
DNA |
Niedrig | |
Standard | |
4000 x 25 μl-Reaktionen | |
Standard-PCR | |
1X | |
4000 Reaktionen | |
Separate Komponenten |