Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Beschreibung
- In Sekunden auswechselbar
- Automatische Blockerkennung sorgt für sicheren Umgang
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf ThermoMixer C |
Aufnahmevermögen | 24 x 0,5 ml |
Typ | Block |
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche | 0.5 ml x 24 Reaktionsgefäße |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur