Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock Artikelnummer.: 13548470
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock
Artikelnummer. 13548470 Alle ansehen Eppendorf Produkte
8 x 15 ml
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Artikelnummer. 13548470
Marke: Eppendorf™ 5366000021
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Thermoblöcken können Temperaturen genau und gleichmäßig gehalten werden. Eppendorf™ Smartblock™ Thermoblöcke sind kompatibel mit Eppendorf ThermoMixer™ C und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen.
  • In Sekunden auswechselbar
  • Automatische Blockerkennung sorgt für sicheren Umgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf ThermoMixer C
Aufnahmevermögen 8 x 15 ml
Typ Block
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche 15 ml x 8 Röhrchen, konisch
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock >