Learn More
Karl Hecht™ Thermometer, rot, mit Petrolfüllung
Universalthermometer, normales Glas, geschlossene Skala. Das Karl Hecht™ Thermometer, rot, mit Benzin gefüllt, ist gut lesbar.
Marke: Karl Hecht™ 43201040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rot, mit Benzin gefüllt, für einfache Lesbarkeit.
Spezifikation
Standardglas | |
Rotes Benzin | |
Trocken-Thermometer 250 | |
250 °C |