Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Große Muffelöfen als Tischgerät
Verdreifachen Sie den nutzbaren Arbeitsbereich durch die beiden mitgelieferten refraktären Zubehör-Einlegeböden für den größten Thermolyne Muffelofen für den Labortisch. Erhältlich in drei Modellen mit Temperaturkontrolle.
5860.00 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.6 ft.³ |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 45 L |
Temperatur (metrisch) | 100°bis 1093 °C |
Temperaturstabilität | ±1,2 bei 1000 °C |
Temperaturgleichförmigkeit | ± 3,45 °C |
Produktcode | Marke | Temperaturregelung | Spannung | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturregelung | Spannung | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11840730
|
Thermo Scientific™
F30420C-33 |
Einzelner digitaler Sollwert mit Stufen und Halten (B1) | 240 V | CSA-zertifiziert, CE-Kennzeichnung |
5860.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Verdreifachen Sie Ihren nutzbaren Arbeitsbereich mit zwei mitgelieferten feuerfesten Zubehöreinlegeböden mit dem Thermo Scientific™ Thermolyne™ Largest Tabletop Muffelofen. Diese Öfen sind für einen sicheren Betrieb konzipiert und in drei Temperaturregelungsmodellen erhältlich. Sie eignen sich ideal zum Glühen von Glas, zur Bestimmung von flüchtigen Substanzen, zur Katalysatorforschung und zum Veraschen organischer und anorganischer Proben.
Hauptmerkmale- Der fortschrittliche LED-Temperaturregler mit Digitaleinstellung/Digitalanzeige ist mikroprozessorgesteuert
- Die LED-Anzeige zeigt gleichzeitig die Soll- und Ist-Ofentemperatur in °C oder °F an
- Vom Anwender auswählbarer Übertemperaturschutz
- Schutz für offene Thermoelemente
- Einstellbare Leistungsabgabe von 1 bis 100 %
Sicherheits- und Konstruktionsmerkmale
- Die Heizelemente befinden sich oben, unten und an den Seiten der Kammer und sorgen für eine verbesserte Temperaturgleichmäßigkeit
- Die eingebaute Entlüftungsöffnung entfernt unerwünschte Verunreinigungen und Feuchtigkeit, um die Lebensdauer der Heizelemente und des Geräts zu verlängern
- Auf der Rückseite der Kammer befindet sich ein Anschluss mit 0.95 cm (0.38 Zoll) Durchmesser zur Überwachung der Kammertemperaturen mit unabhängigen Messgeräten
- Kritische elektronische Bauteile und Heizelemente werden durch einen 35 A-Leistungsschalter geschützt
- Der Sicherheitsschalter an der Tür unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente, wenn die Tür geöffnet wird
Auswahl an Temperaturreglern
- Öfen mit B1-, C1- und D1-Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
B1: Digitale Einzelsollwertsteuerung mit einer einzelnen Rampe auf Sollwert und Verweilzeit; eine Anzeige zeigt die aktuelle Temperatur oder den aktuellen Sollwert an
C1: Digitale programmierbare Steuerung mit einem gespeicherten Programm mit 8 Segmenten
D1: Digitale programmierbare Steuerung mit 4 gespeicherten Programmen, 16 Segmenten pro Programm und RS-232 Kommunikationsschnittstelle
Enthält:
Zwei feuerfeste Einlegeböden
Erfordert:
Für den elektrischen Anschluss ist eine feste Verkabelung erforderlich (kein Stromkabel).
Empfohlen für:
Glühglas, Bestimmung von flüchtigen Stoffen, Katalysatorforschung und Veraschung organischer und anorganischer Proben.
Spezifikation
1.6 ft.³ | |
100°bis 1093 °C | |
± 3,45 °C | |
64,7 x 54,6 x 74,9 cm (25,5 x 21,5 x 29,5 in.) | |
64,7 cm | |
54,6 | |
29.5 Zoll | |
74,9 cm | |
14 Zoll | |
260 lb | |
50/60 Hz |
45 L | |
±1,2 bei 1000 °C | |
36 x 36 x 36 cm (14 x 14 x 14 in.) | |
25.5 Zoll | |
14 in. | |
36 cm | |
14 Zoll | |
36 cm | |
36 cm | |
117,9 kg |