Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tisch-Muffelöfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
Spannung:
208 V
Reglertyp:
Acht-Stufen-/Ein-Programm-Regelung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Netzkabel (-60 Modelle enthalten 20-Ampere-Kabel; -33 Einheiten mit Stecker für China erhältlich)
Kompakte und leichte Tischöfen
- Der Sicherheitsschalter an der Tür biete zusätzlichen Schutz und unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente, wenn die Tür geöffnet wird
- Die Thermoelementbruchsicherung unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente und verhindert dadurch unkontrolliertes Verhalten bei Versagen des Thermoelements
- Zwei offene Wendelheizelemente an den Kammerseiten sorgen für schnelles Aufheizen bei minimalen Temperaturgradienten
- Eine wärmeeffiziente Keramikisolierung um die Kammer sorgt für maximale Energieeffizienz
- 0.95 cm-Anschluss (0.38 in.) zur Überwachung der Kammertemperatur mit unabhängiger Messeinrichtung an der Rückseite der Kammer
F47900 Modelle
- Heizmenge 2 l (0.07 cu. ft.)
- Heizmenge 5.9 l (0.20 cu. ft.)
- Mit einem Keramikregal (SHX480X1), das die Ofenkapazität verdoppelt
- Digitale Einzelsollwertregelung
- Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
- Digitale Einzelsollwertregelung mit Einzelrampe zu Sollwert und Verweildauer
- Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
- Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
- Digitale programmierbare Steuerung mit einem gespeicherten Programm mit acht Segmenten
- Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
- Digitale programmierbare Steuerung mit vier gespeicherten Programmen, 16 Segmente pro Programm
- Mit RS232-Schnittstelle
- Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
Zertifizierungen
CSA-zugelassen, CE-Kennzeichnung wie angezeigt
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Acht-Stufen-/Ein-Programm-Regelung |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Temperatur (metrisch) | 100 °C bis 1200 °C |
| Spannung | 208 V |
| Wirkleistung | 1560 W |
| Stromstärke | 7.5 A |
| Frequenz | 50/60 Hz |