Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tisch-Muffelöfen
Artikelnummer. 10447643
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
Spannung:
208 V
Reglertyp:
Acht-Stufen-/Ein-Programm-Regelung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10447643
Marke: Thermo Scientific™ F4792080
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Netzkabel (-60 Modelle enthalten 20-Ampere-Kabel; -33 Einheiten mit Stecker für China erhältlich)
Kompakte und leichte Tischöfen
  • Der Sicherheitsschalter an der Tür biete zusätzlichen Schutz und unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente, wenn die Tür geöffnet wird
  • Die Thermoelementbruchsicherung unterbricht die Stromversorgung der Heizelemente und verhindert dadurch unkontrolliertes Verhalten bei Versagen des Thermoelements
  • Zwei offene Wendelheizelemente an den Kammerseiten sorgen für schnelles Aufheizen bei minimalen Temperaturgradienten
  • Eine wärmeeffiziente Keramikisolierung um die Kammer sorgt für maximale Energieeffizienz
  • 0.95 cm-Anschluss (0.38 in.) zur Überwachung der Kammertemperatur mit unabhängiger Messeinrichtung an der Rückseite der Kammer
F47900 Modelle
  • Heizmenge 2 l (0.07 cu. ft.)
  • F48000 Modelle
    • Heizmenge 5.9 l (0.20 cu. ft.)
    • Mit einem Keramikregal (SHX480X1), das die Ofenkapazität verdoppelt
    A1 Steuerung
    • Digitale Einzelsollwertregelung
    • Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
    B1 Steuerung
    • Digitale Einzelsollwertregelung mit Einzelrampe zu Sollwert und Verweildauer
    • Einzelanzeige der aktuellen Temperatur oder des Sollwertes
    • Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
    C1 Steuerung
    • Digitale programmierbare Steuerung mit einem gespeicherten Programm mit acht Segmenten
    • Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
    D1 Steuerung
    • Digitale programmierbare Steuerung mit vier gespeicherten Programmen, 16 Segmente pro Programm
    • Mit RS232-Schnittstelle
    • Öfen mit dieser Steuerung verfügen zudem über ein mechanisches Übertemperaturschutzrelais
    Zertifizierungen
    CSA-zugelassen, CE-Kennzeichnung wie angezeigt
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Reglertyp Acht-Stufen-/Ein-Programm-Regelung
    Kapazität (metrisch) 2 l
    Temperatur (metrisch) 100 °C bis 1200 °C
    Spannung 208 V
    Wirkleistung 1560 W
    Stromstärke 7.5 A
    Frequenz 50/60 Hz