Learn More
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Umlaufkühler
Die zuverlässigen, anwenderfreundlichen und wartungsfreundlichen ThermoFlex Hochleistungs-Umwälzkühler wurden für besonders anspruchsvolle Anwendungsbereiche optimiert.
Marke:  Thermo Scientific™ 1014C10560210001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 60.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15759609
  • 7940.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die zuverlässigen, anwenderfreundlichen und einfach zu wartenden Thermo Scientific™ ThermoFlex Umwälzkühler wurden für die anspruchsvollsten Applikationen optimiert.Die ThermoFlex Plattform wurde von Beginn an unter besonderer Berücksichtigung von Kundenwünschen entwickelt.Diese Hochleistungskühlerplattform mit einer Kühlleistung von bis zu 24.000 W (81.948 BTU/h) kann so konfiguriert werden, dass sie die Anforderungen der Applikationen erfüllt.
ThermoFlex-Kühler sind jetzt in Modellen mit geringer Geräuschentwicklung erhältlich.Die leise Leistung (<58 dBA) trägt zu einer sicheren und stressreduzierten Arbeitsumgebung bei.Diese rauscharmen Modelle sind so konzipiert, dass sie über den gesamten Betriebsbereich des Kühlers leise bleiben und gleichzeitig die Temperaturregelgenauigkeit beibehalten
*Jetzt noch leiser, mit weniger als 58 dBA
Anwenderfreundlichkeit
  • Eine intuitive Anwenderoberfläche für eine einfache Bedienung
  • Luft- und Wasserfilter können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden
  • Innovative Verpackung für eine schnelle Installation
  • Kurzanleitung für problemlosen Systemstart
Herausragendes Leistungsverhalten
  • Verbesserte Kühlleistung
  • Höhere Zuverlässigkeit
  • Wartungsfreundlich
Konfigurierbares Design
  • Große Bandbreite an Kühlleistungen
  • Verschiedene Optionen verfügbar
  • Flexibilität bei der Installation
Empfohlen für:
  • Luft-und Raumfahrt
  • Analytische Chemie
  • Biotechnologie
  • Chemikalien
  • Industrie
  • Medizin
  • Pharmazeutik
  • Research
  • Universitäten
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigkeitsfiltration (im Lieferumfang enthalten), DI-Unterstützung (verfügbar), Nachfüllautomatik (verfügbar), Durchflussregelung mit Anzeige (verfügbar)
Analog und Digital (verfügbar)
Bis zu 900 Watt (60 Hz)  750 Watt (50 Hz)
<58 dBA
±0,1 °C
CE, CSA
Luftkühlung
5 °C bis 40 °C
Bis zu 3,3 gpm bei 60 psig  (12,5 l/min. bei 4,1 bar) (50 Hz)
Bis zu 4,0 gpm bei 60 psig  (15.