Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill III Umlaufkühler
Artikelnummer. 15371657 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kühlleistung:
Bis zu 1.900 Watt
Flussrate:
1,2 gpm bei 60 psid (4,5 l/min bei 4,1 bar)
2,0 gpm bei 15 psid (7,6 l/min bei 1,0 bar)
2,5 gpm bei 60 psid (9,4 l/min bei 4,1 bar)
Kommunikation:
Keine
RS232
Pumpentyp:
MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe)
PD1 (Verdrängerpumpe)
PD2 (Verdrängerpumpe)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15371657
Marke: Thermo Scientific™ 198221120000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 W/6830 BTU.
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 W/6830 BTU. Die Thermo Scientific™ ThermoChill Umlaufkühler sind eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2000 Watt. Die innovative Bauweise mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts. Mit ihrer schlichten und anwenderfreundlichen Bauweise sorgt die ThermoChill Plattform jahrelang für eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten, die all Ihre gängigen anwendungsspezifischen Ansprüche erfüllt.
  • Leicht zugängliche Einfüllöffnung für ein einfaches Befüllen
  • Manometer am Bedienfeld untergebracht, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
  • Intuitiver digitaler Regler
  • Regler-Anzeigeleuchten leuchten beim Anpassen der Einstellungen und wenn Über-/Untertemperaturalarme aktiviert sind
  • Abnehmbarer Vollstromfilter sorgt für saubere zirkulierende Flüssigkeit
  • Arretierbare Rollfüße für einfaches Manövrieren des Geräts
  • Digitale RS-232- oder RS-485-Schnittstellen optional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ThermoChill III LR, 230 V/50 Hz, PD-1, RS 232
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen; UL-gelistet
Kommunikation Keine
Kühlleistung Bis zu 1.900 Watt
Flussrate 1,2 gpm bei 60 psid (4,5 l/min bei 4,1 bar)
Pumpentyp PD1 (Verdrängerpumpe)
Temperaturbereich -10 °C° bis +30 °C°
Modell ThermoChill III LR
Kältemittel R134A.
Temperatur (Sollwert) -10 °C bis +30 °C
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Spannung 230 V
Anschlusstyp RS 232