Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill II Umlaufkühler
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 1000 W/3415 BTU.
Marke: Thermo Scientific™ 197222010000
Beschreibung
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 1.000 W/3.415 BTU.Die Thermo Scientific™ ThermoChill II Umlaufkühler sind eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2.000 Watt.Die innovative Bauweise mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.Mit ihrer schlichten und anwenderfreundlichen Bauweise sorgt die ThermoChill Plattform jahrelang für eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten, die all Ihre gängigen anwendungsspezifischen Ansprüche erfüllt.
- Leicht zugängliche Einfüllöffnung für ein einfaches Befüllen
- Manometer am Bedienfeld untergebracht, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
- Intuitiver digitaler Regler
- Regler-Anzeigeleuchten leuchten beim Anpassen der Einstellungen und wenn Über-/Untertemperaturalarme aktiviert sind
- Abnehmbarer Vollstromfilter sorgt für saubere zirkulierende Flüssigkeit
- Arretierbare Rollfüße für einfaches Manövrieren des Geräts
- Digitale RS-232- oder RS-485-Schnittstellen optional
Spezifikation
ThermoChill II LR, 230 V/50 Hz, PD-2 RS 232 | |
RS232 | |
2,5 gpm bei 60 psid (9,4 l/min bei 4,1 bar) | |
Gehäuse R134A | |
±0,1 °C |
CE-Zeichen; UL-gelistet | |
Bis zu 900 Watt | |
PD2 (Verdrängerpumpe) | |
-10 °C bis +30 °C | |
230 V |
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.