Learn More
Liebisch™ Thermobil™ Verdampfer
Ermöglicht das Erhitzen und Konzentrieren von Proben mit ausgewählten Gasen.
9500.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Übertragen von Wärme |
---|---|
Typ | Heating Block |
Wirkleistung | 750 w |
Produktcode | Marke | Modell | Abmessungen (L x B x H) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Abmessungen (L x B x H) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11930188
|
Liebisch™
67186201 |
EVTM-130-32-13 | 34 x 23 x 13 cm (Gehäuse) | 200 °C |
9500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Austauschbare Heizblöcke (Mono-Blöcke)
- Führt verschiedene Funktionen mit einer Einheit aus
- Bohrungstiefe: 65 mm
- Bohröffnung: Rund oder eben
- Plätze für Proben: 24 bis 108
- Bohrungsdurchmesser: 5 bis 20 mm
- Gehäuseabmessungen: 23 x 33 x 13 cm
Spezifikation
Zum Übertragen von Wärme | |
Heating Block | |
750 w |