Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Serie Flüssigstickstoff-Transportbehälter
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Flüssigstickstoff-Transfergefäßen.
1517.55 € - 2040.15 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10480394
|
Thermo Scientific™
TY509X1 |
5 l |
1517.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10318543
|
Thermo Scientific™
TY509X2 |
10 l |
1557.75 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10398293
|
Thermo Scientific™
TY509X3 |
20 l |
1718.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11587304
|
Thermo Scientific™
TY509X4 |
32L |
2040.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Thermo Scientific™ Thermo Baureihen für Flüssigstickstoff-Transfergefäßen. Thermo Baureihe umfasst sechs Modelle mit einer Kapazität von 5 bis 32 l. Es sind auch komplette Sortimente an Handlings- und Dispensierzubehör sowie Transportwagen erhältlich.
- Entwickelt für den Transport von Flüssigstickstoff zu den Kryobehältern
- Leichte Dewar-Gefäße aus Aluminium gewährleisten geringe statische Verdampfungsraten
- Die kompakten Thermo 5 und 10 Dewar-Gefäße verfügen über Griffe, die ein genaues Dosieren ermöglichen, und sind so auch für Anwendungen geeignet, bei denen nur geringe Mengen an Flüssigstickstoff erforderlich sind
- Die Thermo 10, 20 und 30 können mit eigendruckbetriebenen Entnahmevorrichtungen ausgestattet werden, um die Entnahme von LN2 so zu vereinfachen, dass kein Ausgießen erforderlich ist
- Optionale Entnahmevorrichtung, 12-ml-Schöpfer und Transportwagen auf Rädern
Spezifikation
LN2-Transfergefäß |